BM0023
BMS-770767
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[8-(2-Chlorophenoxy)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl]-bicyclo[2.2.1]heptan-1-ol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
ClC1=C(OC2=CC=CN3C2=NN=C3[C@]4(C5)CC[C@]5(O)CC4)C=CC=C1
InChI
1S/C19H18ClN3O2/c20-13-4-1-2-5-14(13)25-15-6-3-11-23-16(15)21-22-17(23)18-7-9-19(24,12-18)10-8-18/h1-6,11,24H,7-10,12H2/t18-,19+
Clé InChI
HNXGIFYHJKEXNA-KDURUIRLSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable