BM0009
Avitriptan fumarate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-[3-[4-(5-Methoxy-4-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]propyl]-N-methyl-1H-indole-5-methanesulfonamide (E)-2-butenedioate (1:1), BMS-180048, BMS180048
About This Item
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C22H30N6O3S.C4H4O4/c1-23-32(29,30)15-17-5-6-20-19(12-17)18(13-25-20)4-3-7-27-8-10-28(11-9-27)22-21(31-2)14-24-16-26-22;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-6,12-14,16,23,25H,3-4,7-11,15H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
Clé InChI
FMXXORRZIQGUIN-WLHGVMLRSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable