Accéder au contenu
Merck
Toutes les photos(1)
Principaux documents
BCS-206MC
TruCool® Hinged CryoBox
81-Place, assorted colors, pack of 5 ea
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
About This Item
Code UNSPSC :
41103000
Nomenclature NACRES :
NB.22
Caractéristiques
81-Place
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
BioCision BCS-206MC
L × l × H
13.3 cm × 13.3 cm × 5.1 cm
Couleur
assorted colors
Vous recherchez des produits similaires ? Visite Guide de comparaison des produits
Description générale
Standardize your cryogenic sample storage
  • Patented hinged lid ensures markings and samples remain in synch
  • Lid is easy to open when frozen and stays attached to base, minimizing contamination risk
  • Plastic 81-place grid is durable and adjustable, enabling the storage of wide diameter tubes
  • Laminated fiberboard box is water-resistant, durable and recommended for refrigerators, freezers, ultra-low freezer storage or liquid nitrogen vapor
  • Store up to 81 cryogenic vials (1 mL or 2 mL) or microtubes
  • Holds up to repeated freezing and thawing better than conventional cardboard boxes
  • Six bright colors allow sample segregation and are quickly visible in frosty freezers and storage tanks.
Informations légales
TruCool is a registered trademark of BioCision LLC
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documents section.
Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.
Consulter la Bibliothèque de documents
Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique