Merck
BCS-149
CoolRack®
96 x 1 mL
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41122806
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
cylindrical wells
feature
for tubes 1.4 mL, wells 96, Storage Tube Module
manufacturer/tradename
BioCision BCS-149
well diam. × depth
11.1 mm × 32.7 mm
General description
Maintains temperature through direct contact with ice, dry ice, water, liquid nitrogen or other common laboratory temperature sources. Use for cooling, (snap)freezing or heating/thawing samples.
Legal Information
CoolRack is a registered trademark of Corning, Inc.