Principaux documents
BAB617003400
H-B® Durac® Timer
Timing capacity : 99 Minute:59 Second, digital
Synonyme(s) :
laboratory timer, pocket timer, timer alarm
1 EA
20,80 €
20,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
20,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.79
20,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
digital
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art B61700-3400
Écran, l × H
48.3 mm × 15.2 mm
Description générale
Single channel timer has three key operation for ease of use.
Caractéristiques et avantages
Timing capacity: 99 minutes: 59 seconds
Count direction: up/down
Last time set memory
Audible alarm; displays elapsed time after countdown
Mounting options: lay flat on bench, stand on edge for vertical view, magnetic back for metal surface attachment
Requires one AAA battery (included)
Informations légales
Durac is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
H-B is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP