B9541
tert-Butoxy(chloro)diphenylsilane
≥97% (GC)
Synonyme(s) :
tert-Butoxy-diphenylchlorosilane
About This Item
Pureté
≥97% (GC)
Contient
~0.5% CaCO3 as stabilizer
Densité
1.076 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)O[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19ClOSi/c1-16(2,3)18-19(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
Clé InChI
MSZDOMFSWXWKTK-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup