B9304
Anti-Bcl-x antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-BCL2L1
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 26-30 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using human colon adenocarcinoma sections
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using human Burkit lymphoma Raji cell lysate
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BCL2L1(598)
mouse ... Bcl2l1(12048)
rat ... Bcl2l1(24888)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité