Principaux documents
B8416
Sigma-Aldrich
Sulfate de bléomycine from Streptomyces verticillus
crystalline, suitable for cell culture, BioReagent
Synonyme(s) :
Blexane, Blénoxane, Bléo
15 UNITS
1 080,00 €
1 080,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
15 UNITS
1 080,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.76
1 080,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Sulfate de bléomycine from Streptomyces verticillus, 1.5-2.0 units/mg solid, BioReagent, suitable for cell culture
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Forme
powder or crystals
Activité spécifique
1.5-2.0 units/mg solid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[O-]S([O-])(=O)=O.C[C@@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](NC(=O)c1nc(nc(N)c1C)[C@H](CC(N)=O)NC[C@H](N)C(N)=O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](OC(N)=O)[C@@H]3O)c4c[nH]cn4)C(=O)NCCc5nc(cs5)-c6ncc(s6)C(=O)NCCC[S+](C)C.C[C@@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](NC(=O)c7nc(nc(N)c7C)[C@H](CC(N)=O)NC[C@H](N)C(N)=O)[C@@H](O[C@@H]8O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]8O[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](OC(N)=O)[C@@H]9O)c%10c[nH]cn%10)C(=O)NCCc%11nc(cs%11)-c%12ncc(s%12)C(=O)NCCC[S+](C)C
InChI
1S/2C55H83N17O21S3.H2O4S/c2*1-20-33(69-46(72-44(20)58)25(12-31(57)76)64-13-24(56)45(59)82)50(86)71-35(41(26-14-61-19-66-26)91-54-43(39(80)37(78)28(16-73)90-54)92-53-40(81)42(93-55(60)88)38(79)29(17-74)89-53)51(87)67-22(3)36(77)21(2)47(83)70-34(23(4)75)49(85)63-10-8-32-68-27(18-94-32)52-65-15-30(95-52)48(84)62-9-7-11-96(5)6;1-5(2,3)4/h2*14-15,18-19,21-25,28-29,34-43,53-54,64,73-75,77-81H,7-13,16-17,56H2,1-6H3,(H13-,57,58,59,60,61,62,63,66,67,69,70,71,72,76,82,83,84,85,86,87,88);(H2,1,2,3,4)/t2*21-,22+,23+,24-,25-,28-,29+,34+,35+,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42+,43-,53-,54-;/m00./s1
Clé InChI
OOXTWFJZZAJGKA-CNLAFNBISA-N
Description générale
Bleomycin Sulfate is an antineoplastic antibiotic isolated from Streptomyces verticillus. It is recommended for use as a cell culture agent at 10-100 μg/mL.
Chemical structure: glycopeptide
Application
Bleomycin is used in combination with Etoposide and Cisplatin to treat testicular, ovarian and cervical cancer. This combination is popular as BEP chemotherapy and has also been demonstrated as effective and most successful chemotherapy regimen in germ-cell tumors. Since it is a cytotoxic agent, bleomycin is known to induce endothelial damage the lung vasculature referred to as bleomycin-induced lung-injury or bleomycin-induced pneumonitis (BIP). Researchers have used this property of bleomycin to induce lung fibrosis in mouse and rat models.
Actions biochimiques/physiologiques
Le sulfate de bléomycine se lie à l′ADN, provoque une coupure de l′ADN double brin au niveau de séquences de bases spécifiques et inhibe la synthèse de l′ADN. Cette action inhibitrice nécessite la liaison d′oxygène et d′un ion métallique par la bléomycine. Elle peut également cliver l′ARN dans une moindre mesure, mais de façon plus sélective. Elle agit comme inducteur et régulateur de l′apoptose et inhibe l′angiogenèse tumorale.
Composants
Ce produit est un mélange d′antibiotiques glycopeptidiques contenant les bléomycines A2 (70 %) et B2 (30 %). Les bléomycines se distinguent les unes des autres par leur amine terminale et leur activité biologique.
Attention
Il est recommandé de conserver ce produit entre 2 et 8 °C.
Notes préparatoires
Ce produit est soluble dans l′eau à 20 mg/ml et maintient son activité pendant plusieurs jours. Une solution à 2 unités/ml dans du phosphate de potassium neutre à 0,1 M doit être utilisée dans un délai de 14 jours. Une solution à 3 unités/ml dans un tampon salin normal reste active pendant trois mois.
Autres remarques
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place, strongly hygroscopic
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Ian D Odell et al.
Science immunology, 7(78), eabq6691-eabq6691 (2022-12-10)
Immune cells are fundamental regulators of extracellular matrix (ECM) production by fibroblasts and have important roles in determining extent of fibrosis in response to inflammation. Although much is known about fibroblast signaling in fibrosis, the molecular signals between immune cells
Donald H Atha et al.
Journal of nucleic acids, 2020, 8810105-8810105 (2020-08-18)
To evaluate methods for analysis of genotoxic effects on mammalian cell lines, we tested the effect of three common genotoxic agents on Chinese hamster ovary (CHO) cells by single-cell gel electrophoresis (comet assay) and gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS). Suspension-grown
Martin Toussaint et al.
Nature protocols, 1(4), 1922-1928 (2007-05-10)
Intracellular metabolites and environmental agents continuously challenge the structural integrity of DNA. In the yeast Saccharomyces cerevisiae, the complete collection of open reading frame deletion mutants, in combination with powerful screening methods, allows for the comprehensive analyses of cellular responses
Mate Maus et al.
Nature metabolism, 5(12), 2111-2130 (2023-12-15)
Fibrogenesis is part of a normal protective response to tissue injury that can become irreversible and progressive, leading to fatal diseases. Senescent cells are a main driver of fibrotic diseases through their secretome, known as senescence-associated secretory phenotype (SASP). Here
Ines Marin et al.
Cancer discovery, 13(2), 410-431 (2022-10-28)
Cellular senescence is a stress response that activates innate immune cells, but little is known about its interplay with the adaptive immune system. Here, we show that senescent cells combine several features that render them highly efficient in activating dendritic
Articles
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Questions
  1. Is 15 unit of bleomycin is the same as 15 mg of bleomycin 
    1 answer
    1. These measurements are two different values and not equivalent. Note that this product is offered at 1.5 - 2.0 units/mg solid. The mass quantity per vial, based on the activity specification, will be 7.5 - 10 mg/vial. This unit per milligram activity is reported on the lot specific Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/B8416-15UNSLCL5046.pdf