B8131
2-(2′-Benzothiazolyl)-5-styryl-3-(4′-phthalhydrazidyl)tetrazolium chloride
90-95%
Synonyme(s) :
BPST Chloride, BSPT Chloride
About This Item
Essai
90-95%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Cl-].O=C1NNC(=O)c2cc(ccc12)-[n+]3nc(\C=C\c4ccccc4)nn3-c5nc6ccccc6s5
InChI
1S/C24H15N7O2S.ClH/c32-22-17-12-11-16(14-18(17)23(33)27-26-22)30-28-21(13-10-15-6-2-1-3-7-15)29-31(30)24-25-19-8-4-5-9-20(19)34-24;/h1-14H,(H,28,29);1H/b13-10+;
Clé InChI
ZPGCKYFKHCIWHR-RSGUCCNWSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable