Principaux documents
B7416
Sigma-Aldrich
4,6-O-Benzylidene-D-galactose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H16O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC1OC2COC(OC2C(O)C1O)c3ccccc3
InChI
1S/C13H16O6/c14-9-10(15)12(16)18-8-6-17-13(19-11(8)9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2
Clé InChI
FOLRUCXBTYDAQK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable