B7139
Anti-Rat IgG (whole molecule)–Biotin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
390,00 €
About This Item
390,00 €
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
direct ELISA: 1:20,000
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Anti-Rat IgG (whole molecule)-Biotin antibody binds to all rat immunoglobulins.
Immunogène
Application
Immunohistochemistry (1 paper)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable