Key Documents
B6876
Sigma-Aldrich
Boc-Glu(OBzl)-OH
Synonyme(s) :
Boc-L-glutamic acid 5-benzyl ester
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OCOCH2CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.37
Numéro Beilstein :
2226572
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pf
69-71 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(15(20)21)9-10-14(19)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,20,21)/t13-/m0/s1
Clé InChI
AJDUMMXHVCMISJ-ZDUSSCGKSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable