B6388
Boc-Phe-Ser-Arg-7-amido-4-methylcoumarin
About This Item
Pureté
≥97% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc3ccccc3)NC(=O)OC(C)(C)C)ccc12
InChI
1S/C33H43N7O8/c1-19-15-27(42)47-26-17-21(12-13-22(19)26)37-28(43)23(11-8-14-36-31(34)35)38-30(45)25(18-41)39-29(44)24(16-20-9-6-5-7-10-20)40-32(46)48-33(2,3)4/h5-7,9-10,12-13,15,17,23-25,41H,8,11,14,16,18H2,1-4H3,(H,37,43)(H,38,45)(H,39,44)(H,40,46)(H4,34,35,36)
Clé InChI
JLKJMNJZJBEYLQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable