B6309
(R)-Butaprost
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(1R,2R,3R)-3-Hydroxy-2-[(1E,4R)-4-hydroxy-4-(1-propylcyclobutyl)-1-butenyl]-5-oxo-cyclopentaneheptanoic acid methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
oil
Couleur
light yellow
Solubilité
DMSO: freely soluble
ethanol: freely soluble
Auteur
Bayer
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCC1(CCC1)[C@H](O)C\C=C\[C@H]2[C@H](O)CC(=O)[C@@H]2CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C24H40O5/c1-3-14-24(15-9-16-24)22(27)12-8-11-19-18(20(25)17-21(19)26)10-6-4-5-7-13-23(28)29-2/h8,11,18-19,21-22,26-27H,3-7,9-10,12-17H2,1-2H3/b11-8+/t18-,19-,21-,22-/m1/s1
Clé InChI
XRISENIKJUKIHD-LHQZMKCDSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research