Principaux documents
B6009
Sigma-Aldrich
Biphenyl-4-carbonyl chloride
Synonyme(s) :
4-Phenylbenzoyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H4COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.66
Beilstein:
472842
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pf
110-112 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
ClC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-13(15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Clé InChI
JPVUWCPKMYXOKW-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par