B5681
Bay 11-7085
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
(E)-3-(4-t-Butylphenylsulfonyl)-2-propenenitrile
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
DMSO: soluble >25 mg/mL
H2O: insoluble
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)\C=C\C#N
InChI
1S/C13H15NO2S/c1-13(2,3)11-5-7-12(8-6-11)17(15,16)10-4-9-14/h4-8,10H,1-3H3/b10-4+
Clé InChI
VHKZGNPOHPFPER-ONNFQVAWSA-N
Informations sur le gène
human ... NFKB1(4790)
Application
- nuclear factor-κB inhibitor in Panc-1 cells, macrophages
- inhibitory κB kinase IKK inhibitor in human astrocytoma cells U87MGs
- phospho-p65 inhibitor human monocyte cell line THP-1
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable