Principaux documents
B5559
Sigma-Aldrich
BRL 52537 hydrochloride
>98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(±)-1-(3,4-Dichlorophenyl)acetyl-2-(1-pyrrolidinyl)methylpiperidine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H24N2OCl2 · HCl
Poids moléculaire :
391.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
>98% (HPLC)
Couleur
off-white
Solubilité
methanol: soluble ~18 mg/mL at 60 °C
DMSO: insoluble
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].Clc1ccc(CC(=O)N2CCCCC2CN3CCCC3)cc1Cl
Informations sur le gène
Actions biochimiques/physiologiques
κ/μ opioid receptor agonist.
Informations légales
Sold for research purposes under agreement from Glaxo­Smith­Kline
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable