Merck
B5014
Met-Lys-Bradykinin acetate salt
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
Met-Kallidin, Met-Lys-Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352200
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe