Principaux documents
B1186
Sigma-Aldrich
Binucleine 2
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
N′-(1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-4-cyano-1H-pyrazol-5-yl)-N,N-dimethyliminoformamide
2 MG
98,50 €
98,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 MG
98,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H11N5ClF
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
98,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: soluble >5 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(C)\C=N\c1c(cnn1-c2ccc(F)c(Cl)c2)C#N
InChI
1S/C13H11ClFN5/c1-19(2)8-17-13-9(6-16)7-18-20(13)10-3-4-12(15)11(14)5-10/h3-5,7-8H,1-2H3/b17-8+
Clé InChI
MNCYLHJHZOUDLB-CAOOACKPSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Binucleine 2 is a cytokinesis inhibitor.
Cytokinesis inhibitor.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Chantal Roubinet et al.
Current biology : CB, 31(18), 3973-3983 (2021-07-24)
Although nuclei are the defining features of eukaryotes, we still do not fully understand how the nuclear compartment is duplicated and partitioned during division. This is especially the case for organisms that do not completely disassemble their nuclear envelope upon