B0309
Bacteriorhodopsin from Halobacterium salinarum
D96N Mutant
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Halobacterium salinarium
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
Halobacterium salinarium ... OE_RS05715(5953595) , VNG_RS05715(144807)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable