B013
N-(2-Chloroethyl)-N-ethyl-2-methylbenzylamine hydrochloride
solid
Synonyme(s) :
2-CEA, N-Ethyl-N-(2-chloroethyl)-2-methylbenzylamine hydrochloride, Xylamine hydrochloride
About This Item
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Chaîne SMILES
Cl.CCN(CCCl)Cc1ccccc1C