AXYTGL1140
Gel cutting tips
size 1.1 mm × 4 mm, pkg of 10x250tips/cs
Synonyme(s) :
pipet tips
866,00 €
About This Item
866,00 €
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc TGL-1140
Corning
Conditionnement
pkg of 10x250tips/cs
Taille
1.1 mm × 4 mm