AXYTF350LRS
MAXYMum Recovery® pipette filter tips
racked, size 300 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips
624,00 €
About This Item
624,00 €
Produits recommandés
Matériaux
clear
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc TF-350-L-R-S
Corning
Conditionnement
pkg of 5x960tips/cs
Taille
300 μL
Volume
300 μL