Principaux documents
AXYTF1000
Pipette filter tips
universal fit, size 1000 μL, pkg of 5x1000tips/cs
Synonyme(s) :
Pipette tips, pipette tips
1 PKG
512,00 €
512,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
512,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121601
Nomenclature NACRES :
NB.02
512,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc TF-1000
Corning
Conditionnement
pkg of 5x1000tips/cs
Taille
1000 μL
Volume
1000 μL
Application
Pipette filter tips are suitable for microbiological and DNA amplification processes.
Caractéristiques et avantages
  • Sterile tips are stored in sealed-bottom racks with lids
  • The filter forms a barrier within the tip to prevent and block aerosols, avoiding cross-contamination between samples
  • Each polyethylene filter lacking DNA inhibitors, is robotically put into the tip to prevent nuclease contamination
  • Nonpyrogenic
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.