AXYT400RS
Ultra micro pipette tips, for Eppendorf® pipettors
racked, size 0.5-20 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips
363,00 €
About This Item
363,00 €
Produits recommandés
Matériaux
clear
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc T-400-R-S
Corning
Conditionnement
pkg of 5x960tips/cs
Taille
0.5-20 μL
Volume
0.5—20 μL
Couleur
clear