AXYT350CLRS
MAXYMum Recovery® pipette tips
racked, size 300 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips
482,00 €
About This Item
482,00 €
Matériaux
clear
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc T-350-C-L-R-S
Corning
Conditionnement
pkg of 5x960tips/cs
Taille
300 μL
Volume
300 μL
Couleur
clear