Principaux documents
AXYST150SSCS
Self standing screw cap tubes and attached caps with O-rings
capacity 1.5 mL, clear, sterile
Synonyme(s) :
centrifuge tubes
1 PKG
654,00 €
654,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
654,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.22
654,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear
screw top cap
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc
Corning
Capacité
1.5 mL