AXYSCT200CS
Screw cap tube
size 2.0 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs, sterile
Synonyme(s) :
centrifuge tubes
2 120,00 €
About This Item
2 120,00 €
Produits recommandés
Matériaux
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc SCT-200-C-S
Corning
Conditionnement
pkg of 8x500caps/cs
Paramètres
20000 × g max. RCF
Taille
2.0 mL
Couleur
clear
clear
Raccords
cap (screw cap)
Adéquation
suitable for (centrifugation)