Principaux documents
AXYSCT050SSCS
Screw cap tube
self-standing, size 0.5 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs, sterile
Synonyme(s) :
centrifuge tubes
1 PKG
2 140,00 €
2 140,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
2 140,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.22
2 140,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
cap (screw cap)
flat bottom tube
polypropylene
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc SCT-050-SS-C-S
Corning
Conditionnement
pkg of 8x500caps/cs
Paramètres
20000 × g max. RCF
Taille
0.5 mL
Couleur
clear
clear
Raccords
cap (screw cap)
Adéquation
suitable for (centrifugation)