Principaux documents
AXYPCR96SGC
Corning® Axygen® 96 Well Segmented PCR Microplate
size 96 wells, clear, pkg of 5x10plates/cs
Synonyme(s) :
PCR segmented microplate
1 PKG
287,00 €
287,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
287,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.22
287,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
conical bottom wells
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc PCR-96-SG-C
Corning
Conditionnement
pkg of 5x10plates/cs
Taille
96 wells
Couleur
clear
Adéquation
suitable for PCR
Informations légales
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.