Principaux documents
AXYPCR96SGBK
PCR segmented microplate
size 96 wells, black, pkg of 5x10plates/cs
Synonyme(s) :
96 multiwell plate
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
conical bottom wells
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc PCR-96-SG-BK
Corning
Conditionnement
pkg of 5x10plates/cs
Taille
96 wells
Couleur
black
Adéquation
suitable for PCR