AXYPCR38455C
Corning® Axygen® PCR Microplate
size 384 wells, conical bottom black polypropylene wells, maximum volume 55 μL, pkg of 5x10plates/cs
About This Item
Matériaux
conical bottom black polypropylene wells
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc PCR-384-55-C
Corning
Conditionnement
pkg of 5x10plates/cs
Volume maximum
55 μL
Taille
384 wells
Volume de travail
50 μL
Type de liaison
non-treated surface