Principaux documents
AXYPCR0208CPC
PCR strip tubes
with strip caps, thin wall, 8 per strip, size 0.2 mL, clear, pkg of 10x125strips/cs
Synonyme(s) :
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
1 PKG
1 570,00 €
1 570,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
1 570,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.22
1 570,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
cap (domed strip caps)
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc PCR-0208-CP-C
Corning
Conditionnement
pkg of 10x125strips/cs
Taille
0.2 mL
Couleur
clear
clear
Adéquation
suitable for PCR
Caractéristiques et avantages
  • Made up of virgin polypropylene
  • Allows precise thermal transfer due to ultra-thin and consistent wall thickness
  • To prevent evaporation cap ensures a tight fit
  • Free From RNase-/DNase and nonpyrogenic in nature
  • Compatible with a wide variety of thermal cyclers
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.