Documents
AXYP96450RC
Round bottom assay plate
size 96 wells, round bottom clear polypropylene wells, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
clear plate
round bottom clear polypropylene wells
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc P-96-450R-C
Corning
Conditionnement
pkg of 10x5plates/cs
Volume maximum
500 μL
Taille
96 wells
Volume de travail
450 μL
Type de liaison
non-treated surface