AXYEVF205WBRPB
Pipette tips for "OASIS" automated liquid handling system
with paper band, wide bore, racked, filtered, capacity 180 μL, clear
Synonyme(s) :
pipet tips
987,00 €
About This Item
987,00 €
Matériaux
clear
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
robotic pipet tips
Conditionnement
case of 960 tips racked
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc
Corning
Capacité
180 μL
Volume
180 μL