Principaux documents
AXYAM384PCRRD
Sealing mat
for PCR microplates, size 384 wells, pkg of 5x10mats/cs
1 PKG
363,00 €
363,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
363,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122410
Nomenclature NACRES :
NB.22
363,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc AM-384-PCR-RD
Corning
Conditionnement
pkg of 5x10mats/cs
Taille
384 wells
Description générale
  • Axygen® sealing films are used in PCR storage applications.
  • Sealing films offer high-temperature resistance.
  • Made from autoclavable research-grade silicone
  • Reusable - following a bleach wash and ethanol rinse protocol.
Informations légales
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.