AXYAM2MLRDIMP
Impermamat sealing mat, chemical resistant silicone
for 2 mL round deep well plates, size 96 wells
551,00 €
About This Item
551,00 €
Produits recommandés
Matériaux
silicone (research-grade)
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc AM-2ML-RD-IMP
Corning
Conditionnement
pkg of 5x10mats/cs
Taille
96 wells