AV53656
Anti-LGALS8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-Gal-8, Anti-Lectin, galactoside-binding, soluble, 8 (galectin 8), Anti-PCTA-1, Anti-PCTA1, Anti-Po66-CBP
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
39 kDa
Espèces réactives
dog, human, rabbit, bovine, horse
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LGALS8(3964)
Description générale
The previously assigned protein identifier Q9BXC8 has been merged into O00214. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable