AV51761
Anti-CYP1B1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-CP1B, Anti-Cytochrome P450, family 1, subfamily B, polypeptide 1, Anti-GLC3A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
61 kDa
Espèces réactives
mouse, guinea pig, horse, human, canine, rat, rabbit
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CYP1B1(1545)
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable