AV49753
Anti-FNDC3B antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp686D14170, Anti-DKFZp762K137, Anti-FAD104, Anti-FLJ23399, Anti-Fibronectin type III domain containing 3B, Anti-MGC10002, Anti-PRO4979, Anti-YVTM2421
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
44 kDa
Espèces réactives
rabbit, horse, rat, dog, human
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FNDC3B(64778)
Catégories apparentées
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable