AV43158
Anti-PRPF19 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Anti-NMP200, Anti-PRP19, Anti-PRP19/PSO4 pre-mRNA processing factor 19 homolog (S. cerevisiae), Anti-PSO4, Anti-UBOX4, Anti-hPSO4
325,00 €
About This Item
325,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
55 kDa
Espèces réactives
guinea pig, mouse, dog, rabbit, rat, human, horse, bovine
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRPF19(27339)
Catégories apparentées
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable