AQ0319
AQUA™ Peptide GSNYSEILD[K]
About This Item
Forme
solid
Poids mol.
monoisotopic mol wt 1132.55 Da
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
cow ... FSTL1(534482)
dog ... FSTL1(608384)
human ... FSTL1(11167)
mouse ... Fstl1(14314)
rat ... Fstl1(79210)
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable