AQ0282
AQUA™ Peptide FSTGSYP[R]
About This Item
Forme
solid
Poids mol.
monoisotopic mol wt 923.438 Da
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GABRB2(2561)
mouse ... Gabrb2(14401)
rat ... Gabrb2(25451) , Sycn(245917)
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable