AQ0274
AQUA™ Peptide TLFIL[R]
About This Item
Forme
solid
Poids mol.
monoisotopic mol wt 771.488 Da
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
cow ... CNP(280752)
dog ... CNP(607694)
human ... CNP(1267)
mouse ... Cnp(12799)
rat ... Cnp(25275)
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable