AQ0039
AQUA™ Peptide HPEVTA[K]
About This Item
Forme
solid
Poids mol.
monoisotopic mol wt 788.427 Da
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
cow ... MGC127491(616593)
human ... CYP2C19(1557) , CYP2C8(1558) , CYP2C9(1559)
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable