Documents
APREST92632
Sigma-Aldrich
PrEST Antigen IMP4
Prestige Antigens Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
BXDC4, MGC19606
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
>80% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
predicted mol wt 27 kDa
Produit purifié par
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
Concentration
≥0.5 mg/mL
Séquence immunogène
AQRMNRGRHEVGALVRACKANGVTDLLVVHEHRGTPVGLIVSHLPFGPTAYFTLCNVVMRHDIPDLGTMSEAKPHLITHGFSSR
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... IMP4(92856)
Description générale
Recombinant protein fragment of Human IMP4 with N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G) fusion tag.    
Application
Blocking agent and positive assay control using corresponding antibodies.
Liaison
Corresponding Antibody HPA066222.
Forme physique
Solution in phosphate-buffered saline and 1M Urea, pH 7.4
Notes préparatoires
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Informations légales
Prestige Antigens is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable