AMAB91799
Anti-TFE3 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL12822, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
bHLHe33,TFEA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CL12822, monoclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
western blot: 1 μg/mL
Isotype
IgG1
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TFE3(7030)
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Séquence
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1