Principaux documents
ADF356305-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 50 mL conical tubes, large rotor bore, large rotor bore, pack of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Le produit ADF356305-EP n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Caractéristiques
holds 1 x 50 mL conical tubes, large rotor bore
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5427727000 (EU)
Paramètres
7,197 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Diamètre
29.5 mm
Compatibilité
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Description générale
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG