Principaux documents
ADF3463850-EP
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 1 x 50 mL conical tube, pack of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Matériaux
conical bottom
Caractéristiques
for use with lid
holds 1 x 50 mL conical tube
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022637266 (NA)
Paramètres
14,600 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Diamètre
31 mm
Compatibilité
for use with Rotor F-34-6-38
Catégories apparentées
Description générale
Adapters for different size tubes for Eppendorf F-34-6-38 Rotor.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG