Principaux documents
ADAPA4621620-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 16 x 1.5 - 2.0 mL reaction vessels, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Le produit ADAPA4621620-EP n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
for use with aerosol-tight lid
holds 16 x 1.5 - 2.0 mL reaction vessels
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022638220 (NA)
Paramètres
3,000 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
122 mm
Diamètre
11 mm
Compatibilité
for use with 250 mL rectangular bucket
Catégories apparentées
Description générale
Adapters to hold varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-62.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG